Learn More
Ohaus™ Kopfbedeckung aus Gummi
Die OHAUS™ Gummikopfabdeckung ist ein Zubehör für die Verwendung mit digitalen und analogen Vortex-Mischern.
Marke: Ohaus™ 30400237
44.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- OHAUS bietet eine große Auswahl an Zubehör, das mit allen OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Kopfbedeckung aus Gummi | |
76 mm | |
7,6 cm Gummikopfabdeckung (3 Zoll) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Kopfbedeckung aus Gummi > Durchmesser: 76 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur