Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5200
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
Marke:  Abeba™ 5200/46
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15392335
  • 70.50 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Glattes Leder, weiß
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Leder
Rutschfest
5200
Weiß
46
Gummi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Gummischuhe 5200 > Größe: 46