Learn More
RU 28318, potassium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent and selective antagonist for the mineralocorticoid receptor (MR). Inhibits aldosterone production and secretion, and selectively decreases ex-vivo MR binding in the hippocampus of adrenalectomised rats. Also decreases blood pressure in female rats following central administration in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | RU 28318, potassium salt |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 440.66 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RU 28318, potassium salt, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur