Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der RT Touch Serie
Unsere flachen digitalen Display-Rührwerke gewährleisten eine optimale Kontrolle und eignen sich besonders gut für Routineaufgaben, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
400.15 CHF - 465.32 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 30 bis 2.000 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Polypropylen |
Display | Digital |
Spannung | 100/240 V |
Wirkleistung | 6 W |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Geschwindigkeit | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Geschwindigkeit | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15258834
|
Thermo Scientific™
88880014 |
4 l | 30 bis 2.000 U/min | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
465.32 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15268834
|
Thermo Scientific™
88880015 |
5 l | 30 bis 2.000 U/min | US | N/A | ||||||
Beschreibung
Behalten Sie die Kontrolle mit den Magnetrührern der Thermo Scientific™ RT Touch Serie. Diese flachen, Rührer mit digitalem Display sind ideal für Routineanwendungen, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
Eine starke Magnetkupplung sorgt für ein gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs. Der langsame Rührstart verhindert das Spritzen.- Digitale Steuerung
- Unterstützung mit Rührstab
- Niedriges Profil, leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
- Erhältlich in zwei Größen
- Drehzahlregelung: 30 bis 2000 U/min
Zwei rutschfeste Plattenabdeckungen aus Silikon.
Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min | |
Digital | |
6 W | |
72 mm | |
50/60 Hz | |
Rührer |
Polypropylen | |
100/240 V | |
2,82 in. | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
CE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.