Learn More
Jenway™ Konverter von RS232 auf USB
Konvertiert RS232 in USB für Computer ohne serielle Schnittstelle
Marke:  Jenway™ 99959-79
Artikelnummer. 11430609
  • 85.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Konvertiert RS232 in USB für Computer ohne serielle Schnittstelle
  • Zur Verwendung mit Jenway Spektrophotometern, Leitfähigkeits- und pH-Messgeräten
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Konverter von RS232 auf USB
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Konverter von RS232 auf USB >