Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG disodium salt
Sodium salt of (RS)-MCPG (Cat. No. 0336)
250.00 CHF - 958.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >99%
Produkttyp (RS)-MCPG disodium salt
Molekulargewicht 253.16
Hemmstoffe (RS)-MCPG disodium salt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18043942
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
3696/10
10 mg
250.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18014402
missing translation for 'viewDocuments'
Tocris Bioscience™
3696/50
50 mg
958.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Sodium salt of (RS)-MCPG, a non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
Specifications
Specifications
>99%
(RS)-MCPG disodium salt
253.16
(RS)-MCPG disodium salt
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG disodium salt