Learn More
(RS)-CPP, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (RS)-CPP |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 252.21 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(RS)-CPP, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur