Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, Pulver
RPMI 1640 Medium, Pulver
19.10 CHF - 193.00 CHF
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10655953
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
51800019
1 l
19.10 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11544506
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
51800035
10 l
63.75 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11554506
Unterlagen ansehen
Gibco™
51800043
50 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Kultur leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. Das RPMI 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden. Life Technologies bietet zahlreiche Gibco™ RPMI 1640 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an.
Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium oder Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Kunden, die Gibco™ RPMI 1640 in einem Herstellungsprozess verwenden und dafür bei der FDA eine Lizenz beantragt haben, können bei Life Technologies eine Vollmacht als Referenz für unser Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bietet Life Technologies ein vergleichbares Gibco™ RPMI 1640 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (31800-089). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei RPMI 1640 eine Supplementierung, meist mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich. RPMI 1640 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Die Pulverformen des Gibco™ L-15 Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, eine pH-Einstellung und eine Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Glutamin, Phenolrot
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
2 bis 8 °C
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat
7,4 bis 7,6
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium, Pulver