Learn More
Thermo Scientific™ RPMI 1640 Medium for SILAC
Analysieren Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Additiven zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
Marke:  Thermo Scientific™ A33823
226.67 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15899041
  • 340.00 CHF / 6 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific RPMI Media for SILAC ist optimiert für die Verwendung mit stabiler Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer unterschiedlicher Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die metabolische In-vivo-Integration „schwerer“ 13C- oder 15N-markierter Aminosäuren in Proteinen, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differentielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale von RPMI-Medien für SILAC:
  •  Flexibel— Flüssigmedien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch mehrfache isotopische Aminosäure-Markierung
  • Hohe Qualität— Die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllysat
Bei 2 – 8 °C lagern.
Raumtemperatur
Flüssigmedium
Flüssig
Medien
Massenisotope von Aminosäuren
Zelllysat
6 x 500 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RPMI 1640 Medium for SILAC > Ausgangsmaterial: Zelllysat; Menge: 6 x 500 ml