Learn More
RPLP0 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A2E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen RPLP0
Klon 2A2E1
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17669716
Unterlagen ansehen
Proteintech
68056-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17659716
Unterlagen ansehen
Proteintech
68056-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RPLP0 Monoclonal antibody apecifically detetects RPLP0 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
RPLP0
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human, Mouse, Rat
BC009867
RPLP0
IgG1
Protein G purification
2A2E1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
6175
RPLP0 fusion protein Ag1829
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RPLP0 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A2E1, Proteintech