Learn More
RPL29 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | RPL29 |
---|---|
Konzentration | 0.14 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16835144
|
Proteintech
15799-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16825144
|
Proteintech
15799-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dual specificity protein phosphatases inactivate their target kinases by dephosphorylating both the phosphoserine/threonine and phosphotyrosine residues. They negatively regulate members of the MAPK superfamily (MAPK/ERK, SAPK/JNK, p38), which is associated with cellular proliferation and differentiation. Different members of this family of dual specificity phosphatases show distinct substrate specificities for MAPKs, different tissue distribution and subcellular localization, and different modes of inducibility of their expression by extracellular stimuli. This gene product binds to and inactivates p38 and SAPK/JNK, but not MAPK/ERK. Its subcellular localization is unique; it is evenly distributed in both the cytoplasm and the nucleus. This gene is widely expressed in various tissues and organs, and its expression is elevated by stress stimuli. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
RPL29 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P25886, P47914, P47915 | |
19944, 29283, 6159 | |
RPL29 Fusion Protein Ag8510 | |
Primary | |
-20°C | |
RPL29 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
60S ribosomal protein L29, HIP, HUMRPL29, ribosomal protein L29, RPL29 | |
RPL29 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |