Learn More
Cole-Parmer™ Runde Pinzette mit konischer Spitze
Eine etwas größere Spitze bietet mehr Oberfläche und Greiffähigkeit
Marke:  Cole-Parmer™ 07289-02
Artikelnummer. 11715499
  • 80.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fein gearbeitete Pinzette aus Edelstahl
  • Mit handgefertigter Spitze für Genauigkeit und ausgezeichnete Härte
  • Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
  • Antimagnetisch, säureabweisend und säurebeständig
Spezifikation
Spezifikation
Rund, konisch
Kohlefaser
Pinzetten
Steril
5 in.
12.7 cm
Weiche und starke Pinzette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Runde Pinzette mit konischer Spitze > Runde Pinzette mit konischer Spitze