Learn More
W.S. TYLER™ Rundsiebbürste
W.S.Tyler Rundsiebbürsten eignen sich ideal für die Reinigung feiner und grober Gittersiebe, 120er Siebfeinheit und feiner.Die ordnungsgemäße Wartung und Reinigung der Siebe verhindert Schäden an den Sieböffnungen, hält sie sauber und frei von Partikeln und gewährleistet eine möglichst lange Lebensdauer und genaue Ergebnisse.
Marke: W.S. TYLER™ 59986-96
55.62 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für 120er Maschensiebe und feiner
- Hält Siebe sauber, damit sie besser trennen
- Beschädigt/beeinträchtigt die Siebleistung nicht
- Nylonborsten
Spezifikation
Nylonborste, Holzgriff | |
Siebreinigung | |
Zum Reinigen von 120er-Siebfeinheit und feiner |
Siebreinigungsbürste | |
Analysensiebe |