Learn More
Fisherbrand™ Runde Glasflaschen mit enger Öffnung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Beschreibung
- Enger Hals
- Braun- oder Klarglas
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Natron-Kalk-Glas |
Anzahl pro Packung | 104/Packung |
Menge | 104/Packung |
Öffnung | Eng |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 114 mm |
Produkttyp | Flasche |
Durchmesser (metrisch) | 49 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Runde Glasflaschen mit enger Öffnung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur