Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Marke:  Greiner Bio-One 112101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10491781
  • 119.54 CHF / 3600 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
  • Nicht steril
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
55 mm
Probenübertragung
12 mm
4 ml
Polystyrol
Unsteril
Reagenzgläser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden > Volumen: 4 ml; Durchm. x Höhe: 12 x 55 mm