Learn More
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen widerstehen nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 3000 x g.
99.96 CHF - 199.02 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Beschreibung | 3000 × g |
Material | Polypropylen |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Nein |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10538272
![]() ![]() |
Falcon™
352018 |
14 mL | 100 mm | Steril | 17 mm |
183.81 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15227843
![]() |
Falcon™
352018 |
14 mL | 100 mm | Steril | 17 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10519901
![]() ![]() |
Falcon™
352002 |
5 ml | 75 mm | Unsteril | 12 mm |
99.96 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10655411
![]() |
Falcon™
352053 |
5 ml | 75 mm | Steril | 12 mm |
165.40 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Alle 17 × 100 mm-Röhrchen aus Polypropylen sind mit einer Skala von 0.5 bis 14 ml in 0.5 ml-Schritten bedruckt
- Mit lösungsmittelbeständigem weißem Beschriftungsfeld Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Ausgabe, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung lieferbar Einzelverpackung mit medizinischen Verpackungsmaterialien, ermöglicht keimfreien Zugang
Spezifikation
Klar | |
Polypropylen | |
Nein | |
Reagenzgläser |
3000 × g | |
Ja | |
Ohne Kappe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen