Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polypropylen mit runden Böden für Aufbewahrungsbox
Zur Verwendung mit dem Micro Rack Röhrchensystem.
167.57 CHF - 374.59 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,2 ml
Länge (metrisch) 44 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Mikro-Rack-Röhrchensystem; Lagerung von chemischen und biologischen Proben
Durchmesser (metrisch) 8,5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Ausführungsart Verschlusstyp Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausführungsart Verschlusstyp Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10529062
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
102201
Einzelröhrchen Nicht enthalten Unsteril
167.57 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10629211
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
102270
8-Schlauchkette Kette mit 8 Streifen Unsteril
374.59 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polypropylen-Reagenzgläser weisen eine hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit auf. Sie werden daher für die Lagerung von chemischen und biologischen Proben empfohlen
  • Volumen: 1.2 ml
  • Durchmesser x Höhe: 8.5 x 44 mm
  • Erhältlich mit oder ohne
Spezifikation
Spezifikation
1,2 ml
Polypropylen
8,5 mm
44 mm
Mikro-Rack-Röhrchensystem; Lagerung von chemischen und biologischen Proben
Reagenzgläser
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polypropylen mit runden Böden für Aufbewahrungsbox