Learn More
Rottlerin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10337191
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rottlerin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337191 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
10 mg, Glasflasche, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 10337191
Marke: Thermo Scientific 328490100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rottlerin
CAS 82-08-6
Schmelzpunkt >200.0°C
Farbe Orange bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C30H28O8
MDL-Nummer MFCD00017361
Menge 10 mg
Merck Index 15, 8405
Synonym rottlerin, mallotoxin, kamalin, unii-e29lp3zmuh, e29lp3zmuh, chembl34241, bmk1-f10, e-1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-benzyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-chromen-8-yl-3-phenyl-propenone, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,chloroform,ethanol
InChI-Schlüssel DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1O)C(=O)C)O)CC2=C(C3=C(C(=C2O)C(=O)C=CC4=CC=CC=C4)OC(C=C3)(C)C)O)O
IUPAC-Name (E)-1-[6-[(3-Acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethylchromen-8-yl]-3-phenylprop-2-en-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 516.6
PubChem CID 5281847
ChEBI CHEBI:8899
Formelmasse 516.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number328490100
ChargennummerA0450179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number328490100
ChargennummerA0397146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number328490100
ChargennummerA0410184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number328490100
ChargennummerA0436615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number328490100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rottlerin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rottlerin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >