missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rotronic™ Probenbecher

Sie sorgen dafür, dass das optimale Probenvolumen in die Probenhalter eingeleitet wird

Marke:  Rotronic™ PS14

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11950685

  • 229.84 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Vermeiden Sie direkten Kontakt der Probenhalter mit dem zu testenden Produkt und verhindern Sie so Verschmutzungen oder Kreuzkontaminationen
  • Bietet praktische Möglichkeiten zum Sammeln und Lagern von Proben
Spezifikation

Spezifikation

1.4 cm
Probenbecher
Sammeln und Lagerung von Proben
0.55 in.
Ja
WP-14-S sample holders
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Rotronic™ Probenbecher > 14mm deep

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt