Learn More
Rotronic™ Probenbecher
Sie sorgen dafür, dass das optimale Probenvolumen in die Probenhalter eingeleitet wird
Marke:  Rotronic™ PS40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11940685
  • 250.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Vermeiden Sie direkten Kontakt der Probenhalter mit dem zu testenden Produkt und verhindern Sie so Verschmutzungen oder Kreuzkontaminationen
  • Bietet praktische Möglichkeiten zum Sammeln und Lagern von Proben
Spezifikation
Spezifikation
4 cm
Probenbecher
Sammeln und Lagerung von Proben
1.57 in.
Ja
WP-40 oder WP-40TH-Probenhalter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rotronic™ Probenbecher > 40 mm tief