Learn More
OHAUS™ Ausschwingrotor, 4 x 100 ml, ID, versiegelbar
Ausschwingrotor zur Verwendung mit der Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Marke:  OHAUS™ 30314823
743.65 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15816662
  • 1005.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 4 x 100 ml
  • Max. g-Kraft: 3,885 g
  • Max. Drehzal: 5,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, ausschwenkbar, 4 x 100 ml, ID, versiegelbar
4 x 100 ml
5,000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
3.885 × g
1,640 kg
0 bis 90°
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
OHAUS™ Ausschwingrotor, 4 x 100 ml, ID, versiegelbar > Modellnummer R-S4 X100/5MIS