Learn More
Eppendorf™ Rotor S-96 x 0.2-PCR für Zentrifuge 5425
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR für Zentrifuge 5425 bietet ein hervorragendes Funktionspaket für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der Molekular- und Zellbiologie sowie der Proteinbiochemie.
Marke: Eppendorf™ 5495512004
816.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ausschwingrotor für Eppendorf Zentrifuge 5425
- Inklusive Becher
- Max. Kapazität: 12x 8 PCR-Streifen 0.1/0.2 ml oder 4x 1/4 twin.tec™ PCR-Platte 96, unbeschichtete teilbare oder 96x PCR-Röhrchen mit 0.2 ml
- Max. Drehzahl: 3,217 x g (6.000 U/min)
Spezifikation
Aluminium | |
96 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen, 12 x 8-Well-PCR-Streifen | |
4 swing-buckets |
Ausschwingrotor | |
Eppendorf 5425 | |
96 |