Learn More
Eppendorf™ Rotordeckel
Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren entwickelt
Marke:  Eppendorf™ 5427761004
296.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13216958
  • 297.18 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatz-Rotordeckel
  • Aerosoldichte Deckel und Aluminiumdeckel erhältlich
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotornr.
Aluminium
FA–45-30-11
Aerosoldicht, QuickLock
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotordeckel > Für FA-45-30-11; Aerosol-Tight, Aluminium