Learn More
Eppendorf™ Rotorschlüssel
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5810718309
21.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10366652
  • 21.89 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zentrifugenrotorschlüssel für Eppendorf A-4-81 Serie, 4x 50 ml Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotorschlüssel
Serie A-4-81; 4x 50 ml Rotor
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotorschlüssel > Serie A-4-81; 4x 50 ml Rotor