Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-10 x 5 für Zentrifuge 5425
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 für Zentrifuge 5425 bietet ein hervorragendes Funktionspaket für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der Molekular- und Zellbiologie sowie der Proteinbiochemie.
Marke: Eppendorf™ 5495505008
991.95 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Rotor für die Zentrifuge Eppendorf 5425
- Max. Kapazität: 10 Eppendorf Tubes™ 5.0 ml (Schnapp- und Schraubverschlüsse)
- Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
- Max. Drehzahl: 21,300 x g (15,060 U/min)
Spezifikation
Aluminium | |
10 x 5,0 ml-Röhrchen (Schnappverschluss und Schraubverschluss) | |
Aerosol-tight QuickLock rotor lid | |
Aerosoldicht |
Festwinkelrotor | |
Eppendorf 5425 | |
10 |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.