missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Rotor F-48x15, Plus 48 Stahlhülsen

Festwinkelrotor mit hoher Kapazität für konische 15 ml-Röhrchen und Glasröhrchen.

Marke:  Eppendorf™ 5895160000

1257.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 15893202

  • 1262.03 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für die Verwendung mit konischen 15 ml-Röhrchen und Glasröhrchen
  • Stahlhülsen und Adapter enthalten
  • Geeignet für die 5910R Zentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Konische Röhrchen und Glasröhrchen 40 x 15 ml
Zentrifuge 5910R
40
5,500 U/min
48 Stahlhülsen und -adapter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf™ Rotor F-48x15, Plus 48 Stahlhülsen > 40 x 15 ml-Röhrchen, konisch, und Glasröhrchen

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt