Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 6 x 50 ml RB, ID, Hi
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  OHAUS™ 30314831
1790.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15896662
  • 1835.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 6 x 50 ml
  • Max. g-Kraft: 15,869 g
  • Max. Drehzal: 13,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 6 x 50 ml RB, ID, Hi
Angle Rotor
15.869 × g
3,960 kg
26°
Yes, when used with biocontainment lids
Edelstahl
6 x 50 ml
13,000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Winkelrotor, 6 x 50 ml RB, ID, Hi > Modellnummer R-A6 X50/13MI