Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 6 x 50 ml RB/FA, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  OHAUS™ 30314830
840.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15886662
  • 887.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 6 x 50 ml
  • Max. g-Kraft: 4,427 g
  • Max. Drehzal: 6,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 6 x 50 ml RB/FA, ID
Angle Rotor
4.427 × g
2,620 kg
40 °
Yes, when used with biocontainment lids
Edelstahl
6 x 50 ml
6.000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
OHAUS™ Winkelrotor, 6 x 50 ml RB/FA, ID > Modellnummer R-A6 X50/6MI