Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 4 x 8-W-PCR-Streifen, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  Ohaus™ 30314841
635.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15886672
  • 1735.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Kapazität:  4x 8-w PCR-Streifen
  • Max. g-Kraft:  15,343 g
  • Max. Drehzahl:  15,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 4 x 8-w PCR-Streifen, ID
4 x 8 PCR-Streifen
15,000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
15.343 × g
1,230 kg
45°
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 4 x 8-W-PCR-Streifen, ID > Modellnummer R-A4 X PCR/15 I