Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 20 x 10 ml RB, ID, Hi
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  Ohaus™ 30314833
1920.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15816672
  • 1970.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 20 x 10 ml
  • Max. g-Kraft: 15,775 g
  • Max. Drehzal: 12,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 20 x 10 ml RB, ID, Hi
20 x 10 ml
12,000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
15.775 × g
4,300 kg
30°
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 20 x 10 ml RB, ID, Hi > Modellnummer R-A20 X10/12MI