Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 12 x 1.5/2.0 ml, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  Ohaus™ 30314839
1210.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15866672
  • 1245.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 12 x 1.5/2.0 ml
  • Max. g-Kraft: 23,542 g
  • Max. Drehzal: 18,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 12 x 1,5/2,0 ml, ID
12 x 1,5/2 ml
18,000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
23.542 × g
1,940 kg
40 °
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 12 x 1.5/2.0 ml, ID > Modellnummer R-A12 X2/18MI