Learn More
Thermo Scientific™ Ausschwingrotor mit 4 Plätzen für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Zentrifuge
Geeignet für Legend Mach 1.6 und 1.6R Zentrifugen
Marke: Thermo Scientific™ 75002000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur Rotorkörper; Becher und Bioabdichtungsdeckel sind separat erhältlich.
- Rechteckige oder runde Becher zur Auswahl
- Adapter sind separat erhältlich
Spezifikation
Rotor | |
4.618 × g | |
Legend Mach 1.6 Serie |
4 x 400 ml | |
4.700 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ausschwingrotor mit 4 Plätzen für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Zentrifuge > Zentrifugenbeschl., Rotor 4 x 400 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur