Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin Artikelnummer.: 17291242
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin
Artikelnummer. 17291242
500 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 17291242
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466545000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99755-59-6 | C19H25NOS, C19H25NOS | 315.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99755-59-6
Summenformel C19H25NOS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rotigotin
Menge 500 mg
Formelmasse 315,47
InChI-Schlüssel KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1
IUPAC-Name 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 315.48
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin >