Learn More
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel
Standardspindel für den Einsatz mit IKA™ ROTAVISC-Viskosimetern.
Marke: IKA™ 0025006839
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnellkupplung
- Kraftheber einhaken
- M2.5 Linksgewinde
Spezifikation
Standardspindel | |
IKA™ ROTAVISC Viskosimeter | |
SP-12 Standardspindel | |
AISI 316L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel > Standard-Viskosimeter-Spindel; Beschreibung:SP-12 Standardspindel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur