Learn More
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel
Standardspindel für den Einsatz mit IKA™ ROTAVISC-Viskosimetern.
Marke:  IKA™ 0025006831
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17207549
  • 77.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardspindel
IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
SP-4 Standardspindel
AISI 316L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel > Standard-Viskosimeter-Spindel; Beschreibung:SP-4 Standardspindel