Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit vertikalem Rückfluss, elektronischer Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
6295.00 CHF - 10405.00 CHF
Spezifikation
Gewicht (metrisch) | 13,5 kg |
---|---|
Spannung | 100/240 V |
Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rotationsverdampfung |
Kühlfläche | 1500 cm2 |
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15561120
|
BUCHI
11R300211S111 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, Woulff-Flasche |
6295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15591120
|
BUCHI
11R300211S141 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox |
8830.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15571120
|
BUCHI
11R300211S121 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
8360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15501130
|
BUCHI
11R300211S151 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox |
10170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15581120
|
BUCHI
11R300211S131 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
9710.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15591220
|
BUCHI
11R300251S111 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche |
6540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15501230
|
BUCHI
11R300251S121 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
8605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15531230
|
BUCHI
11R300251S151 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox |
10405.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15511230
|
BUCHI
11R300251S131 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
9960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 is compatible with water or oil heating fluids
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical Reflux condenser (with Shut-off Valve)
- For combining reflux reaction and distillation
- Connection for vapor temperature sensor
- Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
- Not compatible with foam sensor
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Spezifikation
13,5 kg | |
10 bis 280 U/min | |
1500 cm2 | |
Vertikaler Rückfluss | |
10 ° bis 50 ° | |
Rotationsverdampfer | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotationsverdampfung | |
100 W | |
IP 21 | |
CE/CSA-Zulassung | |
50/60 Hz | |
29/32 |