Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit vertikalem Rückfluss, elektronischer Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marke:  BUCHI 11R300211S141
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15591120
  • 8830.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit für die Rotationsverdampfung
  • Durch den modularen Aufbau kann der R-300 zu einem vollständig integrierten System erweitert werden
  • Das Wärmebad B-305 ist mit Wasser- oder Ölheizungsflüssigkeiten kompatibel
  • Kompatibilität mit der zentralen Schnittstelle zur individuellen Regelung jeder Komponente
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund der ergonomischen Optionen für die elektronische oder manuelle Hebefunktion
Vertikaler Rückflusskühler (mit Rückschlagventil)
  • Zur Kombination von Rückfluss-Reaktion und Destillation
  • Anschluss für Dampftemperatursensor
  • Automatische Destillation mit Schnittstelle I-300/ I-300 Pro möglich
  • Nicht kompatibel mit Schaumsensor
Intelligente Destillationsvorgänge
  • Ermöglicht automatisierte, unbeaufsichtigte Prozesse mit optimierten Systemparametern
  • Anwender können ihre eigenen SOP in das System programmieren und anschließend Destillationsprozesse fernüberwachen
  • Buchi Cloud Services maximieren die Systemverfügbarkeit mit intelligenten Self-Service-Tools und kostenlosen Updates erheblich
Hohe Flexibilität
  • Durch das modulare Design werden individuelle Anforderungen an die Rotationsverdampfung durch eine hohe Systemflexibilität erfüllt
  • Es ist eine große Auswahl an Systemzubehör, Glasgeräten und mobilen Überwachungsoptionen verfügbar
  • Anwender können ihren spezifischen Destillationsprozess an jede gewünschte Anwendung anpassen
  • Sieben verschiedene Glasaufbauten, die mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probeneigenschaften kompatibel sind
Maximaler Komfort
  • Der R-300 lässt sich einfach bedienen und weist Funktionen auf wie One-Touch-Schnittstellenbefehle und schnelle Kolbenhandhabung mit Combi-Clip
  • Combi-Clips mit Schnappverschluss ermöglichen es, Verdampfungskolben mit einer Hand anzubringen
  • Optionen zur manuellen Anpassung von Systemparametern mit intuitiv bedienbaren Tasten
  • Sofortige Einstellung der Heiztemperatur und der Rotationsgeschwindigkeit im Falle eines dringenden oder unerwarteten Ereignisses
  • Exklusive Möglichkeit, Glaswaren mit einem individuellen, permanenten Aufdruck zu personalisieren
Spezifikation
Spezifikation
13,5 kg
10 bis 280 U/min
1500 cm2
B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox
100 W
IP 21
10 ° bis 50 °
Rotationsverdampfer
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotationsverdampfung
P+G Sicherheitsbeschichtung
95 °C
Vertikaler Rückfluss
2,3 l
CE/CSA-Zulassung
50/60 Hz
29/32