Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Vertical Condenser Glass Assembly
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-300, 1500 cm2. Assembly features a large top inlet for easy cleaning, connection for vapor temperature sensor, and inner glass tubing/plate. Includes a 1 liter receiving flask, tubing, and a ball joint clamp.
1530.00 CHF - 2375.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Typ | Vertical Condensor |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotavap™ R-300, R-210, and R-215 |
Enthält | Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp |
Volumen (metrisch) | 1 L |
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15540580
|
BUCHI
11062433 |
P+G Safety Coating |
1530.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15530580
|
BUCHI
11062432 |
No Safety Coating |
2375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
- Does NOT include evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, and condenser holder
- For use with Rotavapor R-300, R-2XX
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Rotavap™ R-300, R-210, and R-215 | |
1 L |
Vertical Condensor | |
Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp |