Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer, elektrischer Hub
Der modulare Aufbau ermöglicht die einfache Erweiterung des R-300 zu einem vollintegrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle alle Komponenten steuert. Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer erfüllen die höchsten Erwartungen an Komfort und Vielseitigkeit bei den entsprechenden Anwendungen.
5850.00 CHF - 9070.00 CHF
Spezifikation
Gewicht (metrisch) | 13,5 kg |
---|---|
Spannung | 220/240 V |
Kapazität (metrisch) | 3 kg |
Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
Abmessungen (L x B x H) | 429 x 606 x 717 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15551120
|
BUCHI
11R300211S101 |
11R300211S101 | Elektronischer Hub, B-301 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung |
6065.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15581220
|
BUCHI
11R300251S101 |
11R300251S101 | Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung |
6315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15521230
|
BUCHI
11R300251S141 |
11R300251S141 | Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Rückfluss-Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; I-300 Schnittstelle mit Ventileinheit und VacuBox |
9070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15451374
|
BUCHI
11R300251V111 |
11R300251V111 | Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; mit Woulff-Flasche |
5850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15511240
|
BUCHI
11R300251V141 |
11R300251V141 | Elektronischer Hub, B-305 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; I-300 Schnittstelle mit Ventileinheit und VacuBox |
8380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Bequeme Entfernung des Kolbens und der Dampfleitung dank des einfach zu nutzenden Kombi-Clips
- Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
- Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
- Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System, einschließlich zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler, je nach Ihren Anforderungen
- Wahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad
- Großes Angebot an nützlichem Zubehör: Sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
- Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
- Nachverfolgbarkeit aller Prozessparameter, einschließlich Datenaufzeichnung und Diagrammerstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
- Sofortwarnung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten im Fall einer Prozess-Abweichung (nur mit Schnittstelle I-300/I-300 Pro)
Especificaciones
13,5 kg | |
3 kg | |
429 x 606 x 717 mm | |
10 bis 50° | |
Rotationsverdampfer | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
10 bis 280 U/min | |
IP 21 | |
CE, CSA | |
50/60 Hz |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.