Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit diagonaler Glasbaugruppe, elektronischer Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
5800.00 CHF
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 13,5 kg
Spannung 100/240 V
Geschwindigkeit 10 bis 280 U/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rotationsverdampfung
Kühlfläche 1500 cm2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Material (Beschichtung) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Beschichtung) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15561090
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BUCHI
11R300211A101
P+G Sicherheitsbeschichtung B-301 Wärmebad
5800.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
13,5 kg
10 bis 280 U/min
1500 cm2
Diagonal
10 ° bis 50 °
Rotationsverdampfer
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotationsverdampfung
100 W
IP 21
CE/CSA-Zulassung
50/60 Hz
29/32
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit diagonaler Glasbaugruppe, elektronischer Hub