Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit Kühlfalle, manueller Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 13 kg
Spannung 100/240 V
Geschwindigkeit 10 bis 280 U/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rotationsverdampfung
Kühlfläche 500 cm2
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
13 kg
10 bis 280 U/min
500 cm2
Kühlfalle
10 ° bis 50 °
Rotationsverdampfer
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotationsverdampfung
100 W
IP 21
CE/CSA-Zulassung
50/60 Hz
29/32
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit Kühlfalle, manueller Hub