Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt die höchsten Ansprüche hinsichtlich Bedienkomfort und Vielseitigkeit.
7665.00 CHF - 7905.00 CHF
Spezifikation
Capacidad (métrico) | 5000 mL |
---|---|
Velocidad | 180 U/min |
Temperatura máxima | Umgebungstemperatur 220 °C |
Produktcode | Marke | Incluye | Material (recubrimiento) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Incluye | Material (recubrimiento) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15571130
|
BUCHI
11R300211V121 |
Heizbad B-301 (20 bis 95 °C) Wasser, max. Kolbengröße: 1 L | Sicherheitsbeschichtung (P+G) |
7665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15591230
|
BUCHI
11R300251V121 |
Heizbad B-305 (20 bis 220 °C) Wasser, max. Kolbengröße: 5 L | Sicherheitsbeschichtung (P+G) |
7905.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Central interface regulates each component
- Modular design
- Versatile
Spezifikation
5000 mL | |
180 U/min | |
Umgebungstemperatur 220 °C |