Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfersystem
Diese Rotationsverdampfer erfüllen die wesentlichen Anforderungen klassischer Laboranwendungen. Büchi™ Rotavapor ™R-100 Rotationsverdampfersysteme werden mit der Vakuumpumpe V-100 gebündelt, über eine I-100-Schnittstelle gesteuert lassen sich optional mit den Umlaufkühlern F-100 oder F-105 ausstatten.
Marke: BUCHI 11100C1101
Beschreibung
- Effektives Rotavapor System für begrenzte Budgets
- Die grundlegende Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Verdampfung.
- Hohe Langlebigkeit dank hoher Materialqualität
- Zuverlässiger Betrieb aufgrund der robusten Bauweise
- Schnelle und ergonomische Bedienung mit leichtgängiger manueller Hubmechanik
- Einfache Handhabung des Kolbens und Entnahme der Dampfleitung durch multifunktionale Kombiklemme
- Einfache Bedienung durch die Integration von Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler
- Erweiterbar mit einer großen Auswahl an Zubehör und verschiedenen Glasaufbauten
- Flexibilität bei der Nutzung des unabhängigen Heizbades für weitere Anwendungen
- Enthält: Ausgewählter Kühler, 1 l-Aufnahme- und Verdampfungskolben, Dampfleitung
- Umfasst alles notwendige Zubehör für den sofortigen Einsatz
Spezifikation
502 mm Rotavapor, 326 mm Bad | |
898 mm Rotavapor, 219 mm Bad | |
617 mm Rotavapor, 285 mm Bad | |
20 bis 280 U/min | |
Digital | |
500 cm2 | |
Rotavapor™ R-100, Vakuumpumpe V-100, Schnittstelle I-100, Heizbad B-100, Netzkabel, Satz aus erforderlichen Kühl- und Vakuumschläuchen, Liste von Lösungsmitteln, 1 l-Auffang- und Verdampfungskolben, Vakuumdichtung, Dampfleitung, Kühler | |
1700 W Heizbad, 30 W Rotavapor, angeschlossen an Heizbad B-100 | |
Kühlfalle | |
0 bis 35 ° (einstellbar) | |
11100C1101 |
Rotationsverdampfersystem mit Trockeneiskühler | |
220/240 V | |
3 kg | |
20°bis 95 °C | |
Allgemeine Verdampfung im Labor | |
Sicherheitsbeschichtung | |
V-100 Pumpe | |
Trockeneiskühler | |
±2 °C | |
CE | |
SJ 29/32 |