Learn More
Heidolph™ Kondensator für Rotavac Vario Steuerung
Kondensator für Hei-VAC Vario Control, Vario Tec und Vario Station
Marke: Heidolph™ 591-00084-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kondensator für Hei-VAC Vario Control, Vario Tec und Vario Station
Spezifikation
Kondensatkuhler | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
115 V |
40 °C | |
Rotavac Vario Steuer-/Pumpeneinheit | |
IP 20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Kondensator für Rotavac Vario Steuerung > Betriebstemperatur: 10 bis 40° C; Spannung: 115V; Hertz: 50/60 Hz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur