Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RE 6
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
2660.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 0.1 mbar |
---|---|
Flussrate | 5.7 m3/hr. |
Pumpentyp | Rotary Vane Vacuum Pump |
Schutzart Gehäuse | IP 40 |
Anwendungen | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17839816
![]() |
VACUUBRAND™
20797161 |
CH/CN |
2660.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
- Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
- Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
- Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
- Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
Spezifikation
0.1 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |
5.7 m3/hr. | |
IP 40 | |
1,1 bar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RE 6