Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RE 2.5
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
1770.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 0,3 mbar |
---|---|
Flussrate | 2.3 m3/hr. |
Pumpentyp | Rotary Vane Vacuum Pump |
Schutzart Gehäuse | IP 40 |
Anwendungen | Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17829816
![]() |
VACUUBRAND™
20797151 |
CH/CN |
1770.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Spezifikation
0,3 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes | |
230 V |
2.3 m3/hr. | |
IP 40 | |
1,1 bar |