Learn More
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, vertikaler Intensivkühler
Kompakter digitaler Rotationsverdampfer, mit vertikalem Glassatz, ideal für die Extraktion von Lösungsmitteln bei begrenzten Platzverhältnissen.
Marke:  Cole-Parmer™ 16340-58
2599.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25037" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15886202
  • 3480.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Digitale Steuerung
  • Kann für Links- oder Rechtshänder ausgerichtet werden
  • Einfacher, ausgeglichener Hubmechanismus
  • Flüssigkeitspfad aus PTFE/Glas für chemische Inertheit
  • Langlebige mit Graphit imprägnierte PTFE-Vakuumversiegelung
  • Effizientes Kolben- und Dampfröhren-Auswurfsystem
Ein Rotationsverdampfer ist ein Destilliergerät, das einen effizienten Kondensator mit einem rotierenden Probenkolben enthält. Da der Kolben mit dem Lösungsmittel gedreht wird, verteilt er kontinuierlich eine dünne Flüssigkeitsschicht über die gesamte Innenfläche. Dadurch entsteht eine sehr große Verdunstungsoberfläche, der Proben- oder Rundkolben kann zusätzlich durch ein zugehöriges Bad erhitzt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Das gesamte System ist vakuumdicht gestaltet, eine zugehörige Vakuumpumpe kann angeschlossen werden, um den Gesamtdruck und somit den Siedepunkt der Probe zu verringern.
Das Gerät ist zudem mit einem anwenderfreundlichen Vakuumauslöser und einem kontinuierlichen Zuführsystem ausgestattet, mit dem mehr Lösungsmittel in den rotierenden Rundkolben gezogen werden kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.
  • Der RE401 Rotationsverdampfer ist mit einem vertikal ausgerichteten Glaskondensator zur Destillation von Lösungsmitteln mit höheren Siedepunkten ausgestattet. Raumsparend, da 20 % schmaler als ein diagonaler Kondensator.
  • Glassatz 401
    Vertikaler Spulenkondensator, vertikaler Spulenadapter, Dampfrohr für vertikalen Kondensator, 1000 ml-Auffangkolben, 1000 ml-Rundkolben, Zuführschlauch mit Absperrhahn, Vakuumversiegelung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
Spezifikation
Spezifikation
3 mmHg
2 L
Digital
Vertikal
385 x 335 x 470 bis 610 mm
3 Jahre
100/240 V
10 bis 310 U/min
Gleichstrom, bürstenlos
Probe: Birnenförmiger TS29/38, Empfänger: Rundkolben S35/20
CE
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, vertikaler Intensivkühler >