Learn More
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, Diagonalwendelkondensator, kunststoffbeschichtet
Kompakter digitaler Rotationsverdampfer mit diagonalem Glassatz, ideal für die Extraktion von Lösungsmitteln in Abzügen mit Höhenbeschränkungen. Kunststoffbeschichtet für zusätzlichen Schutz bei Verwendung unter Vakuum.
Marke:  Cole-Parmer™ 16340-60
Artikelnummer. 15806232
  • 3850.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Digitale Steuerung
  • Kann für Links- oder Rechtshänder ausgerichtet werden
  • Einfacher, ausgeglichener Hubmechanismus
  • Flüssigkeitspfad aus PTFE/Glas für chemische Inertheit
  • Langlebige mit Graphit imprägnierte PTFE-Vakuumversiegelung
  • Effizientes Kolben- und Dampfröhren-Auswurfsystem
Ein Rotationsverdampfer ist ein Destilliergerät, das einen effizienten Kondensator mit einem rotierenden Probenkolben enthält. Da der Kolben mit dem Lösungsmittel gedreht wird, verteilt er kontinuierlich eine dünne Flüssigkeitsschicht über die gesamte Innenfläche. Dadurch entsteht eine sehr große Verdunstungsoberfläche, der Proben- oder Rundkolben kann zusätzlich durch ein zugehöriges Bad erhitzt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Das gesamte System ist vakuumdicht gestaltet, eine zugehörige Vakuumpumpe kann angeschlossen werden, um den Gesamtdruck und somit den Siedepunkt der Probe zu verringern.
Die kunststoffbeschichtete Version bietet zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung von Glasgeräten unter Vakuum. Die Kunststoffbeschichtung trägt dazu bei, die Verletzungsgefahr für den Bediener zu verringern, falls eine Glaskomponente unter Vakuum zerbricht. Die zusätzliche Sicherheit einer Kunststoffbeschichtung gibt dem Bediener auch genügend Zeit, um potenziell gefährliche Chemikalien ohne Auslaufen in ein geeignetes Gefäß zu transferieren.
  • Jedes Gerät ist zudem mit einem anwenderfreundlichen Vakuumauslöser und einem kontinuierlichen Zuführsystem ausgestattet, mit dem mehr Lösungsmittel in den rotierenden Rundkolben gezogen werden kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.
  • Der RE400P Rotationsverdampfer ist mit einem diagonal ausgerichteten Glaskondensator für Standarddestillationen ausgestattet.
  • Glas-Set 400P
    Diagonaler Spiralkondensator mit Kunststoffbeschichtung, Dampfschlauch für Diagonalkondensator, 1000 ml-Auffangkolben mit Kunststoffbeschichtung, 1000 ml-Rundkolben mit Kunststoffbeschichtung, Zulaufrohr mit Absperrhahn, Vakuumversieglung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme. (Bitte beachten Sie, dass kunststoffbeschichtete Glaswaren auf 80 °C beschränkt und daher nicht zur Verwendung mit dem RE400OB-Ölbad geeignet sind)
Spezifikation
Spezifikation
3 mmHg
2 L
Digital
Diagonal
385 x 335 x 470 bis 610 mm
3 Jahre
100/240 V
10 bis 310 U/min
Gleichstrom, bürstenlos
Probe: Birnenförmiger TS29/38, Empfänger: Rundkolben S35/20
CE
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, Diagonalwendelkondensator, kunststoffbeschichtet >