Learn More
Gardner Denver Welch™ Verbindungssatz für Rotationsverdampfer
Geeignet für chemikalienbeständige Membranpumpen.
Marke:  Gardner Denver Welch™ 112575
Artikelnummer. 13514920
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfacher Anschluss der Pumpe an übliche Rotationsverdampfer
  • Vakuumschlauch 18/8 x 5 (1.5 m), Kühlwasser, Verbindungsschlauch und Klemmen für Kühler im Lieferumfang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungssatz für Rotationsverdampfer
Chemikalienbeständige Membranpumpen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gardner Denver Welch™ Verbindungssatz für Rotationsverdampfer >