Learn More
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, Kültfinger-Kondensator
Kompakter digitaler Rotationsverdampfer, mit vertikalem Kühlfinger-Glas-Set, ideal für die Extraktion von Lösungsmitteln bei begrenztem Wasserverbrauch.
Marke:  Cole-Parmer™ 16236-87
2470.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25037" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15806212
  • 3640.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Digitale Steuerung
  • Kann für Links- oder Rechtshänder ausgerichtet werden
  • Einfacher, ausgeglichener Hubmechanismus
  • Flüssigkeitspfad aus PTFE/Glas für chemische Inertheit
  • Langlebige mit Graphit imprägnierte PTFE-Vakuumversiegelung
  • Effizientes Kolben- und Dampfröhren-Auswurfsystem
Ein Rotationsverdampfer ist ein Destilliergerät, das einen effizienten Kondensator mit einem rotierenden Probenkolben enthält. Da der Kolben mit dem Lösungsmittel gedreht wird, verteilt er kontinuierlich eine dünne Flüssigkeitsschicht über die gesamte Innenfläche. Dadurch entsteht eine sehr große Verdunstungsoberfläche, der Proben- oder Rundkolben kann zusätzlich durch ein zugehöriges Bad erhitzt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Das gesamte System ist vakuumdicht gestaltet, eine zugehörige Vakuumpumpe kann angeschlossen werden, um den Gesamtdruck und somit den Siedepunkt der Probe zu verringern.
Das Gerät ist zudem mit einem anwenderfreundlichen Vakuumauslöser und einem kontinuierlichen Zuführsystem ausgestattet, mit dem mehr Lösungsmittel in den rotierenden Rundkolben gezogen werden kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.
  • Der RE402 Rotationsverdampfer verfügt über einen vertikal ausgerichteten Kühlfinger-Glaskondensator für die Verwendung mit Eis oder Trockeneis für flüchtige oder niedrig siedende Lösungsmittel. Bieter eine Möglichkeit zur Kühlung, ohne die Notwendigkeit einer konstanten Kühlwasserversorgung.
  • Glassatz 402
    Kühlfinger-Kondensator, vertikaler Spulenkondensator, Ablauf für Kühlfinger-Kondensator, Dampfrohr für Kühlfinger-Kondensator, Auffangkolben 1000 ml, Rundkolben 1000 ml, Zuführröhrchen mit Absperrhahn, Vakuumdichtung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
Spezifikation
Spezifikation
3 mmHg
2 L
Digital
Kühlfinger
385 x 335 x 470 bis 610 mm
3 Jahre
100/240 V
10 bis 310 U/min
Gleichstrom, bürstenlos
Probe: Birnenförmiger TS29/38, Empfänger: Rundkolben S35/20
CE
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer, Kültfinger-Kondensator >